Merck
3802
Glutaraldehyde solution
for in vitro diagnostic use
Synonyma:
Glutaric dialdehyde solution, Pentane-1,5-dial
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
OHC(CH2)3CHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
100.12
UNSPSC Code:
12352114
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605390
Form:
solution
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solution
Quality Segment
IVD
for in vitro diagnostic use
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI key
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Used as the fixative in the Sudan Black B staining procedure 380.
Other Notes
Glutaraldehyde, 4%, in borate buffer, pH 7.6.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glutaraldehyde solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
111-30-8 + 10043-35-3
CAS No.
10043-35-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Collagen molecules play a critical role in tissue architecture and strength, and in cell-matrix interactions as insoluble ligands to regulate the diverse phenotypic activities of cells.
Související obsah
H Maertens et al.
BMC veterinary research, 16(1), 140-140 (2020-05-20)
Disinfectants are frequently used in animal production to reduce or eliminate the load of infectious agents and parasites in buildings and equipment associated with the housing or transportation of animals. There are growing concerns that the use of disinfectants would
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
SML4079-50MG04065272091329
SML4079-10MG04065272091312
I2215-25G04061833848340
3802-75ML04061831960358