10580
Anthracene
suitable for scintillation, ≥99.0% (GC)
Synonyma:
Anthraxcene, Paranaphthalene
About This Item
Doporučené produkty
vapor density
6.15 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 145 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
powder or crystals
autoignition temp.
1004 °F
sublimation residue
≤0.1%
bp
340 °C (lit.)
mp
210-215 °C (lit.)
214-216 °C
solubility
alcohols: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
hydronaphthalenes: soluble
supercritical carbon dioxide: soluble
fluorescence
λex 251 nm; λem 401 nm in acetonitrile
suitability
suitable for scintillation
SMILES string
c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
InChI key
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Application
Quantity
related product
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
249.8 °F - closed cup
flash_point_c
121.0 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?