Merck
48569
Phenanthrene
analytical standard, for environmental analysis
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H10
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
178.23
EC Number:
201-581-5
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1905428
MDL number:
NACRES:
NA.24
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 5000 mg
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
340 °C (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
density
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
c1ccc2c(c1)ccc3ccccc23
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H
InChI key
YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
General description
Phenanthrene is a polycyclic aromatic hydrocarbon often formed by incomplete combustion of organic materials.
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Application
Phenanthrene may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in various biological matrices at trace levels using gas chromatography-mass spectrometry.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenanthrene
pictograms
Exclamation markEnvironment
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - vPvB
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
85-01-8
CAS No.
85-01-8
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)