Přejít k obsahu
31581
Anthracene
analytical standard
Synonyma:
Anthraxcene, Paranaphthalene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H10
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
178.23
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39011608
EC Number:
204-371-1
MDL number:
Colour Index Number:
10790
Beilstein/REAXYS Number:
1905429
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
6.15 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 145 °C)
autoignition temp.
1004 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
340 °C (lit.)
mp
210-215 °C (lit.)
solubility
alcohols: soluble, benzene: soluble, chloroform: soluble, hydronaphthalenes: soluble, supercritical carbon dioxide: soluble
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
InChI key
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
General description
Anthracene is a low-molecular weight polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH). It acts as starting material for the production of anthraquinone.
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Application
Anthracene has been used as reference standard in identifying and quantifying PAHs in edible oils using GC–MS method.
Anthracene has been shown to be soluble in a variety of binary and ternary mixtures of cyclohexanone, ethyl acetate, and methanol .
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anthracene
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
249.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
121.0 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Piktogramy
Environment
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - PBT
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
120-12-7
CAS No.
120-12-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)