Přeskočit na
P11409
Phenanthrene
98%
Synonyma:
[3]Helicene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 390,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 410,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 700,00 Kč
11 645,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H10
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
178.23
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-581-5
Beilstein/REAXYS Number:
1905428
MDL number:
2 390,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
crystalline powder
bp
340 °C (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
density
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc2c(c1)ccc3ccccc23
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H
InChI key
YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
General description
Phenanthrene is a high-purity polycyclic aromatic hydrocarbon (98%) used in various applications, including organic electronics and environmental studies. Its stable structure makes it ideal for synthesizing organic semiconductors and studying the behavior of PAHs in environmental contexts.
Phenanthrene and its derivatives can be used to synthesize electron donor materials and electrolytes for organic solar cells.
Application
The product is suitable for R&D applicatiosn such as:
Organic Electronics: Utilized in the development of organic light-emitting diodes (OLEDs).
Environmental Analysis: Important for assessing the presence of PAHs in environmental samples.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
4856969511473338
Phenanthrene analytical standard, for environmental analysis
Supelco
48569
Phenanthrene
Phenanthrene certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
73338
Phenanthrene
description
98%
description
analytical standard, for environmental analysis
description
sublimed grade, ≥99.5%
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
bp
340 °C (lit.)
bp
340 °C (lit.)
bp
340 °C (lit.)
bp
340 °C (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
form
crystalline powder
form
-
form
crystals, powder and chunks, tubes
form
-
density
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenanthrene
pictograms
Exclamation markEnvironment
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - vPvB
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
85-01-8
CAS No.
85-01-8
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?