O této položce
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
non-ionic
product line
BioUltra
form
liquid
mol wt
micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625
concentration
~10% in H2O
aggregation number
100-155
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
refractive index
n20/D 1.349±0.002
pH
6.5-8.5 (25 °C)
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C), 0.23 mM
mp
6 °C
transition temp
cloud point 65 °C, pour point ~7 °C
solubility
water: soluble
density
1.01 g/mL at 20 °C, 1.070 g/cm3
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
absorption
cut-off at 310 nm
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- for permeabilization of cells before techniques like indirect immunofluorescence and flow cytometry
- As a component of lysis buffer used for homogenization of cells
- As a component of blocking buffer in immunofluorescence staining
- For the preparation of cells in double fluorescence staining
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Suitable for Molecular Biology and Biochemical Research
- Free from DNase, RNase, NICKase and protease
- Tested to confirm low levels of heavy metal contamination, ensuring suitability for various applications.
- High purity product for research applications
- Tested for the presence of Anionic and Cationic traces
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triton™ X-100 solution
signalword
Danger
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
flash_point_f
483.8 °F - closed cup
flash_point_c
251 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
9036-19-5
9036-19-5
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?