Merck
R7774
Riboflavin 5′-phosphate sodium salt hydrate
meets USP testing specifications
Synonyma:
Flavin Mononucleotide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17H20N4NaO9P · xH2O
Molekulová hmotnost:
478.33 (anhydrous basis)
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058005
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.21
EC Number:
204-988-6
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
73.0-79.0% dry basis (BASED ON % RIBOFLAVIN)
form
powder
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)([O-])=O)c2cc1C
InChI
1S/C17H21N4O9P.Na.H2O/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(15-13(18-9)16(25)20-17(26)19-15)5-11(22)14(24)12(23)6-30-31(27,28)29;;/h3-4,11-12,14,22-24H,5-6H2,1-2H3,(H,20,25,26)(H2,27,28,29);;1H2/q;+1;/p-1/t11-,12+,14-;;/m0../s1
InChI key
BHRVCJBIICJWTH-APQIITSESA-M
General description
Riboflavin 5′-phosphate (flavin mononucleotide (FMN)) is a vitamin B12 derivative, containing isoalloxazine ring system.
Application
Riboflavin 5′-phosphate sodium salt hydrate has been used:
  • as a photosensitizing agent to assess in vitro efficacy of photodynamic therapy (PDT) on fungi
  • to evaluate its in vivo delivery in rat corneas
  • as a component in Vitamin and growth factor stock mix
Biochem/physiol Actions
Riboflavin 5′-phosphate (flavin mononucleotide (FMN)) acts as a coenzyme in intermediary metabolism. Phosphorylation of vitamin B12 by flavokinase yields FMN.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)