Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 50 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 7 500,00 Kč |
O této položce
7 500,00 Kč
biological source
synthetic
Quality Level
agency
tested according to Ph. Eur.
form
powder
concentration
73-79% (RIBOFLAVIN, dry)
solubility
water: soluble 100 g/L at 20 °C
application(s)
research use (small molecule)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)([O-])=O)c2cc1C
InChI
1S/C17H21N4O9P.Na/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(15-13(18-9)16(25)20-17(26)19-15)5-11(22)14(24)12(23)6-30-31(27,28)29;/h3-4,11-12,14,22-24H,5-6H2,1-2H3,(H,20,25,26)(H2,27,28,29);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m0./s1
InChI key
OHSHFZJLPYLRIP-BMZHGHOISA-M
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic | biological source - | biological source synthetic | biological source non-animal source |
| concentration 73-79% (RIBOFLAVIN, dry) | concentration - | concentration - | concentration - |
| form powder | form solid | form solid | form powder |
| application(s) research use (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| solubility water: soluble 100 g/L at 20 °C | solubility - | solubility - | solubility water: 50 mg/mL, orange |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 77623-50G-F | 04061833607923 |