PHR1171
Residual Solvent - Methylene Chloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
agency
suitable for USP 467
traceable to USP 1601441
CofA
current certificate can be downloaded
application(s)
environmental
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
storage temp.
2-30°C
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
Footnote
Analyt
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - Solvent
flash_point_c
87 °C - closed cup - Solvent
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)