PHR1066
Residual Solvents Mixture - Class IIC
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyma:
Class IIC Solvent Mix
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
agency
suitable for USP 467
traceable to USP 1601306
form
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
application(s)
environmental
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-30°C
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
Footnote
Analyt
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1A
Storage Class
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)