PHR1318
Residual Solvent - Benzene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
agency
traceable to USP 1601146
CofA
current certificate can be downloaded
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
storage temp.
2-30°C
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
Footnote
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1A - Muta. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)