Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 840,00 Kč |
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 19 200,00 Kč |
O této položce
4 840,00 Kč
Název produktu
Basic Fuchsin, special for flagella, certified
agency
certified by the BSC
Quality Segment
type
special for flagella, certified
form
powder
composition
pararosaniline acetate, 3 parts , pararosaniline chloride, 1 part
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
green to very dark green
pH
5.0-6.0 (1 g/L)
mp
250 °C
solubility
H2O: 1 mg/mL
density
1.220 g/cm3
λmax
544 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Application
- Acid-fast staining with carbol-fuchsine
- Periodic Acid-Schiff method
- Feulgen technique for DNA staining
- ENDO culture medium for distinguishing between the bacteria Escherichia coli and Aerobacter aerogenes
- Leifson′s method for bacterial flagella staining.
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - |
| color green to very dark green | color - | color green to dark green | color green to very dark green |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| solubility H2O: 1 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility ethanol: 1 mg/mL |
| form powder | form solid | form powder | form powder or crystals |
| composition pararosaniline acetate, 3 parts , pararosaniline chloride, 1 part | composition Dye content, >85% | composition Dye content, ≥88% | composition - |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
569-61-9
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?