Merck
P1751
D-Phenylalanine
≥98% (HPLC)
Synonyma:
(R)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H11NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
165.19
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
211-603-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2804068
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
D-Phenylalanine, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
273-276 °C
application(s)
cell analysis
SMILES string
N[C@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m1/s1
InChI key
COLNVLDHVKWLRT-MRVPVSSYSA-N
Gene Information
Application
<ul>
<li><strong>Paper Title: </strong> Supramolecular nanofibers co-loaded with dabrafenib and doxorubicin for targeted and synergistic therapy of differentiated thyroid carcinoma. D-Phenylalanine are used to improve the stability of peptides <em>in vivo</em> (Chen P et al., 2023).</li>
<li><strong>Paper Title: </strong> Mechanistic aspects of the transamination reactions catalyzed by D-amino acid transaminase from Haliscomenobacter hydrossis. This study focuses on the enzymatic roles of D-Phenylalanine in specific bacterial transamination processes, applicable in biocatalysis and synthetic biology (Bakunova AK et al., 2023).</li>
</ul>
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)