Hlavní dokumenty
NISTRM8446
Perfluorinated carboxylic acids and perfluorooctane sulfonamide in methanol
NIST® RM 8446
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Quality Level
manufacturer/tradename
NIST®
format
multi-component solution
Other Notes
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Perfluorinated carboxylic acid (PFCAs) and perfluorooctane sulfonamide (PFOSA) compound: Perfluorohexanoic acid (PFHxA), Perfluoroheptanoic acid(PFHpA), Perfluorooctanoate acid(PFOA), Perfluorononanoic acid(PFNA), Perfluorodecanoic acid(PFDA), Perfluoroundecanoic acid(PFUnA), Perfluorododecanoic acid(PFDoA), Perfluorotridecanoic acid(PFTriA), Perfluorotetradecanoic acid (PFTA), Perfluorobutanoic acid(PFBA), Perfluoropentanoic acid(PFPeA) Perfluorooctane sulfonamide(PFOSA)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Legal Information
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
71.6 °F
flash_point_c
22 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)