Přeskočit na
IRMM428
Water (PFASs)
IRMM®, certified reference material
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 650,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
8 650,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
certified reference material
agency
IRMM®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
JRC
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
For more information please see:
IRMM428
Other Notes
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants: Linear perfluorooctane sulfonate (L-PFOS), Perfluorobutane sulfonate (PFBS), Perfluoroheptanoic acid (PFHpA), Perfluorohexane sulfonate (PFHxS), Perfluorohexanoic acid (PFHxA), Perfluorononanoic acid, Perfluoropentanoic acid (PFPeA)
Matrix Group: Beverages and Water
Legal Information
IRMM is a registered trademark of European Commission
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
BCR645BCR644BCR115
vibrant-m
IRMM428
Water (PFASs)
vibrant-m
BCR115
Animal feed (OCP′s)
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
IRMM®
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
BCR®
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. What's the approximate concentration of PFAS in this standard?
    1 answer
    1. For lot-specific results, please refer to the Certificate of Analysis. The link to the website can be found below.
      https://crm.jrc.ec.europa.eu/p/q/IRMM-428/IRMM-428-WATER/IRMM-428