Merck
446785
Perfluorotetradecanoic acid
96%
Synonyma:
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-Heptacosafluorotetradecanoic acid, Perfluoro-n-tetradecanoic acid, Perfluoromyristic acid, Perfluorotetradecanecarboxylic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CF3(CF2)12CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
714.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
206-803-4
MDL number:
Assay:
96%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
96%
form
solid
bp
270 °C/740 mmHg (lit.)
mp
130-135 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, fluoro
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C14HF27O2/c15-2(16,1(42)43)3(17,18)4(19,20)5(21,22)6(23,24)7(25,26)8(27,28)9(29,30)10(31,32)11(33,34)12(35,36)13(37,38)14(39,40)41/h(H,42,43)
InChI key
RUDINRUXCKIXAJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Perfluorotetradecanoic acid can be used as a reactant:
  • In the metal-free synthesis of organic iodides using N-iodoamides through the Iododecarboxylation method.
  • To synthesize benzimidazole tethered perfluoromacromolecules by reacting with o-phenylene diamine via condensation reaction.
It can also be used as a surfactant in the formation of mixed monolayer films at the air-water interface.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Perfluorotetradecanoic acid
signalword
Danger
target_organs
Liver
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1 - vPvB
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
376-06-7
CAS No.
376-06-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)