Přeskočit na
342041
Perfluoroheptanoic acid
≥97.0%
Synonyma:
Tridecafluoroheptanoic acid, Perfluoroheptanoic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 950,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 670,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CF3(CF2)5CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
364.06
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-798-9
Beilstein/REAXYS Number:
1808210
MDL number:
Assay:
≥97.0%
Form:
solid
1 950,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97.0%
form
solid
refractive index
n20/D 1.306 (lit.)
bp
175 °C/742 mmHg (lit.)
mp
30 °C (lit.)
density
1.792 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7HF13O2/c8-2(9,1(21)22)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)7(18,19)20/h(H,21,22)
InChI key
ZWBAMYVPMDSJGQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Perfluoroheptanoic acid can be used as a reactant:
  • For the fluoroalkylation of C-H bonds of aromatic compounds using Ni/SiO2 nanocatalyst.
  • To synthesize biphenylyl benzoates via Mitsunobu reaction.
  • To synthesize N-perfluoracyl β-thioamides from β-thio amines in the presence of methyl chloroformate.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
3965752922617000
description
≥97.0%
description
97%
description
≥97.0% (T)
description
ReagentPlus®, ≥99.0%
assay
≥97.0%
assay
97%
assay
≥97.0% (T)
assay
≥99.0%, ≥99.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
30 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
46-49 °C, 47-49 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.306 (lit.)
refractive index
n20/D 1.294 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
bp
175 °C/742 mmHg (lit.)
bp
140 °C (lit.)
bp
-
bp
208 °C (lit.)
density
1.792 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.713 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.759 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Perfluoroheptanoic acid
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
target_organs
Liver
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
PBT - Repr. 1B - STOT RE 1 - vPvB
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
375-85-9
CAS No.
375-85-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?