N0399004
Neohesperidin dihydrochalcone impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyma:
7-[[2-O-(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)- 4H-1-benzopyran-4-one, 3′,5,7-Trihydroxy 4′-methoxyflavone 7-neohesperidoside, Diosmetin 7-neohesperidoside, Neodiosmin
About This Item
Doporučené produkty
grade
pharmaceutical primary standard
API family
neohesperidin
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C28H32O15/c1-10-21(33)23(35)25(37)27(39-10)43-26-24(36)22(34)19(9-29)42-28(26)40-12-6-14(31)20-15(32)8-17(41-18(20)7-12)11-3-4-16(38-2)13(30)5-11/h3-8,10,19,21-31,33-37H,9H2,1-2H3/t10-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28+/m0/s1
InChI key
VCCNKWWXYVWTLT-CYZBKYQRSA-N
Související kategorie
General description
Application
Packaging
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)