I5502
Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside
≥99% (TLC)
Synonyma:
IPTG, Isopropyl β-D-thiogalactoside
About This Item
Doporučené produkty
description
non-ionic
Quality Level
assay
≥99% (TLC)
form
powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
impurities
10.0-22.0% Dioxane
color
white to off-white
mp
120 -122 °C ((248 - 252 °F ))
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)S[C@@H]1OC(CO)[C@H](O)C(O)[C@H]1O
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
InChI key
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Application
Other Notes
Reconstitution
signalword
WarningDanger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2
supp_hazards
Storage Class
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)