Hlavní dokumenty
772135
Sigma-Aldrich
Phenyl 1-thio-β-D-galactopyranoside
95%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H16O5S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
272.32
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
solid
optical activity
[α]22/D -48.0°, c = 0.5% in methanol
mp
93-98 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](SC2=CC=CC=C2)O[C@H](CO)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H16O5S/c13-6-8-9(14)10(15)11(16)12(17-8)18-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2/t8-,9+,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
OVLYAISOYPJBLU-IIRVCBMXSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)