I6758
IPTG
≥99% (TLC), ≤0.1% Dioxane
Synonyma:
Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside, IPTG, Isopropyl β-D-thiogalactoside
About This Item
Doporučené produkty
biological source
synthetic
Quality Level
200
300
description
non-ionic
assay
≥99% (TLC)
form
powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
impurities
≤0.1% Dioxane
color
white to off-white
useful pH range
5-7 (50 g/L)
mp
105 °C ((221 °F))
solubility
water: 0.05 g/L, clear
application(s)
cell analysis
life science and biopharma
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)S[C@@H]1OC(CO)[C@H](O)C(O)[C@H]1O
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
InChI key
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
General description
Application
- in the induction of protein expression in Lactobacillus reuteri GroEL and mutants
- in the induction of protein expression in Escherichia coli
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Reconstitution
comparable product
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
General protocols for growth of competent cells and their transformation (uptake of DNA).
Protokoly
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.