82270
1,2-Dichloropropane
99%
Synonyma:
Propylene dichloride
About This Item
Doporučené produkty
vapor density
3.89 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
40 mmHg ( 19.4 °C)
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
1035 °F
expl. lim.
14.5 %
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
n20/D 1.439
bp
95-96 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
density
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
CC(Cl)CCl
InChI
1S/C3H6Cl2/c1-3(5)2-4/h3H,2H2,1H3
InChI key
KNKRKFALVUDBJE-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
- 2-Ylidene-1,3-dithiolane derivatives via one-pot reaction with carbon disulfide and active methylene compounds in the presence of sodium ethylate.
- β-Chloropropylsulfurs by controllable dechloro-coupling reaction with thiols.
- Thiazolidine and 1,3-thiazinane derivatives via [3+2] and [3+3] annulation reaction with β-ketothioamides in the presence of phosphonium ylide as a catalyst.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
59.0 °F - closed cup
flash_point_c
15.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?