Přejít k obsahu
284505
1,2-Dichloroethane
anhydrous, 99.8%
Synonyma:
Ethylene chloride, Ethylene dichloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
ClCH2CH2Cl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
98.96
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39050106
UNSPSC Code:
12352101
EC Number:
203-458-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605264
Assay:
99.8%
Grade:
anhydrous
Bp:
83 °C (lit.)
Vapor pressure:
87 mmHg ( 25 °C)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
3.4 (20 °C, vs air)
vapor pressure
87 mmHg ( 25 °C)
assay
99.8%
form
liquid
autoignition temp.
775 °F
expl. lim.
15.6 %
impurities
<0.003% water, <0.005% water (100 mL pkg)
evapn. residue
<0.0003%
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
InChI key
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
General description
Our anhydrous solvents deliver exceptionally low water content, making them the ideal choice for moisture-sensitive laboratory applications. Packaged in the exclusive Sure/Seal septum bottle system, they are reliably protected against moisture ingress from first use to last drop. The innovative Sure/Seal closure combines an advanced plug-style liner with an airtight elastomer and crimp cap design to ensure consistent product integrity. Three unique liner materials provide optimal chemical compatibility across a broad range of solvents. Sure/Seal packaging is proven to maintain anhydrous conditions even after repeated punctures. With more than 70 products across all major solvent families, available in pack sizes from 100 mL to 2 L, the portfolio meets virtually every laboratory need. By choosing ready-to-use anhydrous solvents in Sure/Seal packaging, researchers eliminate the need for time-consuming and hazardous in-house solvent drying and distillation - saving time, reducing risk, and improving reproducibility.
Application
Anhydrous solvents in Sure/Seal packaging are essential wherever water contamination would compromise experimental results. They are widely used in moisture-sensitive applications such as organic synthesis - including Grignard reactions, organometallic chemistry, and catalysis - as well as in peptide, oligonucleotide, and pharmaceutical synthesis.
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Dichloroethane
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
55.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
13 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
107-06-2
CAS No.
107-06-2
CAS No.
107-06-2
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)