319929
1,2-Dichloroethane
ACS reagent, ≥99.0%
Synonyma:
Ethylene chloride, Ethylene dichloride
About This Item
Doporučené produkty
grade
ACS reagent
Quality Level
vapor density
3.4 (20 °C, vs air)
vapor pressure
87 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
775 °F
expl. lim.
15.6 %
impurities
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.03% water
evapn. residue
≤0.002%
color
APHA: ≤10
clear
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
InChI key
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- As electron acceptor in the culture medium of Dehalococcoides ethenogenes 195.
- As model compound for chlorinated organics in various studies.
- Chemical doping during the fabrication of Cl-doped few-layer WS2 or MoS2 back gate field-effect transistors (FETs).
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)