45340
(±)-Epichlorohydrin
purum, ≥99% (GC)
Synonyma:
(±)-2-(Chloromethyl)oxirane, 1-Chloro-2,3-epoxypropane
About This Item
Doporučené produkty
vapor density
3.2 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
13.8 mmHg ( 21.1 °C)
grade
purum
assay
≥99% (GC)
autoignition temp.
779 °F
expl. lim.
21 %
impurities
≤0.1% water
color
APHA: ≤20
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
n20/D 1.438
bp
115-117 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
density
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
functional group
chloro
ether
storage temp.
room temp
SMILES string
ClCC1CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
InChI key
BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
- Pitfalls in the synthesis of fluorescent methotrexate oligopeptide conjugates.: Addresses challenges in synthesizing fluorescent methotrexate conjugates using Fmoc-Lys(Boc)-OH, aiming to optimize peptide-based drug delivery systems (Sebestyén et al., 2016).
- Fluoreometric behavior of a novel bis-acridine orange bound to double stranded DNA.: Explores the fluorescent properties of a bis-acridine compound integrated with Fmoc-Lys(Boc)-OH for potential applications in DNA interaction studies (Takenaka et al., 2003).
- Bis-naphthalene diimide exhibiting an effective bis-threading intercalating ability.: Investigates a bis-naphthalene diimide derivative, facilitated by Fmoc-Lys(Boc)-OH, demonstrating significant DNA intercalation, useful for gene therapy and molecular biology research (Nojima et al., 2003).
- Novel synthesis of a tetra-acridinyl peptide as a new DNA polyintercalator.: Details the synthesis of a new DNA polyintercalator using Fmoc-Lys(Boc)-OH, highlighting its potential to enhance molecular diagnostics and therapeutic strategies (Ueyama et al., 2000).
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
82.4 °F
flash_point_c
28 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?