Merck
45531
2-Imidazolidinethione
PESTANAL®, analytical standard
Synonyma:
2-Thioxoimidazolidine, N,N′-Ethylenethiourea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H6N2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
102.16
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-506-9
Beilstein/REAXYS Number:
106275
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
196-200 °C (lit.)
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
S=C1NCCN1
InChI
1S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
InChI key
PDQAZBWRQCGBEV-UHFFFAOYSA-N
General description
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Imidazolidinethione
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
target_organs
Thyroid
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
96-45-7
CAS No.
96-45-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)