Merck
I504
2-Imidazolidinethione
98%
Synonyma:
2-Mercaptoimidazoline, 2-Thioxoimidazolidine, N,N′-Ethylenethiourea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H6N2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
102.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-506-9
Beilstein/REAXYS Number:
106275
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
mp
196-200 °C (lit.)
functional group
thiourea
SMILES string
S=C1NCCN1
InChI
1S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
InChI key
PDQAZBWRQCGBEV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • 2-Imidazolidinethione has been used as a source of nitrogen and sulfur in the preparation of heteroatom functionalized carbon dots with enhanced photoluminescence (PL) emissions.
  • It is a precursor for the synthesis of gel-polymer electrolyte based on cross-linked polyepichlorohydrin terpolymer (GECO), which can be used in lithium-sulfur batteries.
  • It is also used as a vulcanization accelerator in the preparation of styrene-butadiene rubber (SBR) and rubber composites.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Imidazolidinethione
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
target_organs
Thyroid
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
96-45-7
CAS No.
96-45-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)