656895
Nickel(II) sulfate
anhydrous, 99.99% trace metals basis
Synonyma:
Nickel(2+) sulfate, Nickelous sulfate
About This Item
Doporučené produkty
grade
anhydrous
Quality Level
assay
99.99% trace metals basis
form
solid
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ni.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
LGQLOGILCSXPEA-UHFFFAOYSA-L
General description
Properties of NiSO4:
- Highly soluble in water
- It can participate in redox reactions
- It can form complexes with various ligands
Application
- Nickel-based electrocatalysts for oxygen evolution.
- Ni-doped titanium dioxide nanoparticles for the photocatalytic degradation of organic pollutants such as methyl orange.
- Spherical silica particles coated with Ni, which find application in the field of ceramic industry and in catalysis.
accessory
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
respiratory tract irritation
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.