Key Documents
8.20696
Sigma-Aldrich
2-Imidazolidinethione
for synthesis
Synonyma:
2-Imidazolidinethione, N,N′-Ethylenethiourea
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H6N2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
102.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
202-506-9
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<1 hPa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
potency
710 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
240 °C/1010 hPa
mp
199 °C
transition temp
flash point 253 °C
solubility
8 g/L
density
1.4 g/cm3 at 20 °C
bulk density
750‑900 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
InChI key
PDQAZBWRQCGBEV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 196 °C
Melting range (upper value): ≤ 199 °C
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)