03940
2-Imidazolidinethione
purum, ≥98.0% (HPLC)
Synonyma:
2-Thioxoimidazolidine, N,N′-Ethylenethiourea
About This Item
Doporučené produkty
biological source
synthetic
Quality Level
grade
purum
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
mp
196-200 °C (lit.)
196-200 °C
solubility
water: soluble 27.4 g/L at 20 °C
functional group
thiourea
SMILES string
S=C1NCCN1
InChI
1S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
InChI key
PDQAZBWRQCGBEV-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)