Merck
540072
(R)-(−)-Epichlorohydrin
99%
Synonyma:
(R)-(−)-2-(Chloromethyl)oxirane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H5ClO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
92.52
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
424-280-2
Beilstein/REAXYS Number:
1420785
MDL number:
Assay:
99%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
3.29 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
10 mmHg ( 16.6 °C)
assay
99%
optical activity
[α]20/D −34°, c = 1 in methanol
optical purity
ee: 98% (GLC)
autoignition temp.
772 °F
expl. lim.
21 %
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
density
1.180 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
chloro, ether
SMILES string
ClC[C@H]1CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/t3-/m0/s1
InChI key
BRLQWZUYTZBJKN-VKHMYHEASA-N
Application
Building block for the synthesis of a key intermediate in the synthesis of stable PGI2 analogue UT-15.
Used in the synthesis of chiral morpholines and dioxanes via a Mitsunobu diol-cyclization. Chiral building block in the enantioselective synthesis of trans-2,4-disubstituted piperidines.
Legal Information
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
89.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
32 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
51594-55-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)