Merck
8.03296
Epichlorohydrin
for synthesis
Synonyma:
1-Chloro-2,3-epoxypropane, 2-Chloromethyl oxirane, 2,3-Epoxypropyl chloride, Epichlorohydrin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H5ClO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
92.52
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
203-439-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
16.5 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
385 °C
potency
90 mg/kg LD50, oral (Rat), 515 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.8-21 % (v/v)
mp
-57 °C
transition temp
flash point 28 °C
solubility
65.9 g/L
density
1.18 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClCC1OC1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
InChI key
BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Water-insoluble β-cyclodextrin–epichlorohydrin polymers for removal of pollutants: This review article discusses the use of β-cyclodextrin–epichlorohydrin polymers in sorption processes to remove pollutants from aqueous solutions (N Morin-Crini, P Winterton, S Fourmentin, 2018, Progress in Polymer Science).
  • Eco-efficiency improvements in the propylene-to-epichlorohydrin process: This research provides an analysis of improving the eco-efficiency of the propylene-to-epichlorohydrin production process, which is crucial for industrial applications like windmill blade manufacture (Ł Madej, AA Kiss, 2023, Journal of Chemical Technology & Biotechnology).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.178 - 1.182
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
82.4 °F
flash_point_c
28 °C
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
106-89-8
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
803296100004022536380810
803296906004022536380827
803296010004022536380797
803296800004022536862521
803296050004022536380803
803296903004027269067571