Merck
107271
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol
98%
Synonyma:
α-Chlorohydrin, α-Glycerol chlorohydrin, α-Monochlorohydrin, 3-MCPD
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
ClCH2CH(OH)CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
110.54
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-492-4
Beilstein/REAXYS Number:
635684
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
0.04 mmHg ( 25 °C)
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.480 (lit.)
bp
213 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble, alcohol: soluble, diethyl ether: soluble
density
1.322 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro, hydroxyl
SMILES string
OCC(O)CCl
InChI
1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2
InChI key
SSZWWUDQMAHNAQ-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Chloro-1,2-propanediol undergoes enantioselective transformation to (R)-3-chloro-1,2-propanediol by the cell extract of Corynebacterium sp. strain N-1074 . It is a contaminant found in food in free (diol) form as well as in an esterified (with fatty acids) form.
Application
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol may be used in manufacture of dye intermediates.
Biochem/physiol Actions
3-Chloro-1,2-propanediol is a potent rodent chemosterilant.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-3-Chloro-1,2-propanediol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 1
target_organs
Kidney, Testes
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)