Přejít k obsahu
184489
1,3-Dichloro-2-propanol
97%
Synonyma:
Glycerol-α,γ-dichlorohydrin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(ClCH2)2CHOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
128.99
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-491-9
Beilstein/REAXYS Number:
1732063
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.483 (lit.)
bp
174.3 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
solubility
water: soluble 10 part, alcohol: miscible, diethyl ether: miscible
density
1.363 g/mL at 20 °C, 1.351 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro, hydroxyl
SMILES string
OC(CCl)CCl
InChI
1S/C3H6Cl2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2H2
InChI key
DEWLEGDTCGBNGU-UHFFFAOYSA-N
General description
1,3-Dichloro-2-propanol is a food processing contaminant. Biotransformation of 1,3-dichloro-2-propanol to epichlorohydrin by the whole cells of recombinant Escherichia coli via resin-based in situ product removal has been investigated.
1,3-Dichloro-2-propanol is used as a pharmaceutical intermediate and solvent for paints, lacquers, and epoxy resins.
Application
1,3-Dichloro-2-propanol can be used as a reactant to synthesize:
  • Hydroxyl-N-tosylcyclams via sodium ethoxide catalyzed cyclization reaction with di(poly)-N-tosylamides.
  • (R)-Epichlorohydrin using biocatalysts.
  • 1,3-dichloropropene, a soil fumigant, and synthetic glycerol.
It can also be used as an intermediate in the production of epoxy resins, as well as a solvent for hard resins and nitrocellulose.
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
186.8 °F - closed cup
flash_point_c
86 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
96-23-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)