Merck
38677
Hexamethylcyclotrisiloxane
analytical standard
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H18O3Si3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
222.46
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
77101502
EC Number:
208-765-4
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
vapor density
1 (vs air)
assay
≥97.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
134 °C (lit.)
mp
50-64 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C6H18O3Si3/c1-10(2)7-11(3,4)9-12(5,6)8-10/h1-6H3
InChI key
HTDJPCNNEPUOOQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Hexamethylcyclotrisiloxane may be used as a test material to investigate its quality as an internal standard for quantification by 1H NMR (proton nuclear magnetic resonance) spectroscopy.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexamethylcyclotrisiloxane
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
95.0 °F - closed cup
flash_point_c
35 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)