Merck
43217
Decamethylcyclopentasiloxane
analytical standard
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H30O5Si5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
370.77
UNSPSC Code:
77101502
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-764-9
Beilstein/REAXYS Number:
1800166
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.396 (lit.)
bp
90 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C10H30O5Si5/c1-16(2)11-17(3,4)13-19(7,8)15-20(9,10)14-18(5,6)12-16/h1-10H3
InChI key
XMSXQFUHVRWGNA-UHFFFAOYSA-N
General description
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Decamethylcyclopentasiloxane
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
163.4 °F - closed cup
flash_point_c
73 °C - closed cup
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
PBT - vPvB
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
541-02-6
CAS No.
541-02-6
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)