Merck
43216
Dodecamethylcyclohexasiloxane
analytical standard
Synonyma:
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-Dodecamethylcyclohexasiloxane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H36O6Si6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
444.92
UNSPSC Code:
77101502
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-762-8
NACRES:
NA.24
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)(C)C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C12H36O6Si6/c1-19(2)13-20(3,4)15-22(7,8)17-24(11,12)18-23(9,10)16-21(5,6)14-19/h1-12H3
InChI key
IUMSDRXLFWAGNT-UHFFFAOYSA-N
General description
Dodecamethylcyclohexasiloxane belonging to the class of cyclic volatile methylsiloxanes is identified as a potent environmental contaminant, most prominently found in biota, biosolid samples, soil, sediment samples, wastewaters, etc. These compounds are used as fragrance carriers or solvents in household products, personal care products, cleaning agents and as precursors in the manufacture of silicone polymers.
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Application
Dodecamethylcyclohexasiloxane may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in the following:
  • Silicone emulsions using gas chromatography with flame ionization detection (GC-FID).
  • Biota and wastewater samples using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dodecamethylcyclohexasiloxane
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
195.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
91 °C - closed cup
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
PBT - vPvB
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
540-97-6
CAS No.
540-97-6
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)