Přeskočit na
52630
Hexamethyldisiloxane
puriss., ≥98.5% (GC)
Synonyma:
HMDSO
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 030,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 500,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 560,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)3SiOSi(CH3)3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
162.38
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-492-7
Beilstein/REAXYS Number:
1736258
MDL number:
1 030,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
grade
puriss.
assay
≥98.5% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.377
bp
101 °C (lit.)
mp
−59 °C (lit.)
density
0.764 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18OSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h1-6H3
InChI key
UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
General description
HMDSO(hexamethyldisiloxane) is an organosilicon compound. It is a non-toxic, environmentally friendly monomer. It can be used as a precursor to synthesize organosilicon thin films. It serves as a silylating agent for carboxylic acids and alcohols. Additionally, it is used in the preparation of aroyl chlorides. HMDSO is commonly used as a water-repellent.
Application
Hexamethyldisiloxane is used:
  • As a modifying agent in the presence of ethanol/n-hexane solution for the preparation of hydrophobic and hydrophilic sodium silicate-based silica xerogels.
  • To form the dielectric layers in the MIM(metal-insulator-metal) structure that is consisting of graphene quantum dots(GQDs) to prepare two-terminal NVM (non-volatile-memory) devices.
Features and Benefits
Hexamethyldisiloxanehas high thermal stability.
Other Notes
For a facile silylation of carboxylic acids; As chloride anion acceptor in the synthesis of sulphinic esters
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
205389469300326739
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥98%
assay
-
assay
≥99.5%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.764 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.764 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.764 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.764 g/mL at 20 °C (lit.)
mp
−59 °C (lit.)
mp
−59 °C (lit.)
mp
−59 °C (lit.)
mp
−59 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.377
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
bp
101 °C (lit.)
bp
101 °C
bp
101 °C (lit.)
bp
101 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexamethyldisiloxane
pictograms
FlameEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
21.2 °F - closed cup
flash_point_c
-6 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. Is PN: 52630 hexamethyldisiloxane dry? How much water in ppm?
    1 answer
    1. This product is not tested for water content. There could be small amounts of water present, but not enough to compromise the 98.5% purity specification. To see all parameters that are tested, please view the specification sheet or sample certificate of analysis, which are linked on the product page.