36736
Dibutyl phthalate
PESTANAL®, analytical standard
Synonyma:
n-Butyl phthalate, DBP, Phthalic acid dibutyl ester
About This Item
Doporučené produkty
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
9.6 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 147 °C)
product line
PESTANAL®
assay
≥98%
autoignition temp.
756 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
0.47 %, 236 °F
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.492 (lit.)
bp
340 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
InChI key
DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
367.7 °F - open cup
flash_point_c
186.5 °C - open cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?