376663
Diisononyl phthalate
ester content ≥99 % (mixture of C9 isomers), technical grade
Synonyma:
DINP
About This Item
Doporučené produkty
grade
technical grade
vapor pressure
1 mmHg ( 200 °C)
form
viscous liquid
composition
ester content, ≥99% (mixture of C9 isomers)
impurities
≤0.15% dioctyl phthalate (typical)
refractive index
n20/D 1.485 (lit.)
density
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C26H42O4/c1-21(2)15-9-5-7-13-19-29-25(27)23-17-11-12-18-24(23)26(28)30-20-14-8-6-10-16-22(3)4/h11-12,17-18,21-22H,5-10,13-16,19-20H2,1-4H3
InChI key
HBGGXOJOCNVPFY-UHFFFAOYSA-N
General description
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
456.8 °F - closed cup
flash_point_c
236 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)