Merck
42446
Bis(8-methylnonyl) phthalate
analytical standard
Synonyma:
1,2-Benzenedicarboxylic acid 1,2-bis(8-methylnonyl) ester, Diisodecyl phthalate, Phthalic acid bis(8-methylnonyl) ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C28H46O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
446.66
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
EC Number:
201-884-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2171889
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.477-1.481
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
O(CCCCCCCC(C)C)C(=O)c1c(cccc1)C(=O)OCCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C28H46O4/c1-23(2)17-11-7-5-9-15-21-31-27(29)25-19-13-14-20-26(25)28(30)32-22-16-10-6-8-12-18-24(3)4/h13-14,19-20,23-24H,5-12,15-18,21-22H2,1-4H3
InChI key
ZVFDTKUVRCTHQE-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)