PHR1366
Dibutyl Phthalate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyma:
Dibutyl phthalate, n-Butyl phthalate, DBP, Phthalic acid dibutyl ester
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
agency
traceable to Ph. Eur. D1010000
traceable to USP 1187080
vapor density
9.6 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 147 °C)
API family
dibutyl phthalate
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
756 °F
expl. lim.
0.47 %, 236 °F
packaging
pkg of 1 g
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.492 (lit.)
bp
340 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
InChI key
DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N
General description
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Application
Analysis Note
Other Notes
Footnote
related product
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
339.8 °F
flash_point_c
171 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)