Přeskočit na
36151
Mepiquat chloride
PESTANAL®, analytical standard
Synonyma:
1,1-Dimethylpiperidinium chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 840,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H16ClN
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
149.66
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
246-147-6
Beilstein/REAXYS Number:
3914089
MDL number:
1 840,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
[Cl-].C[N+]1(C)CCCCC1
InChI
1S/C7H16N.ClH/c1-8(2)6-4-3-5-7-8;/h3-7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
VHOVSQVSAAQANU-UHFFFAOYSA-M
General description
Mepiquat chloride is a plant growth regulator, which is basically employed in cotton cultivation, in order to control the growth rate and hence increase the quality and yield.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
3811793757PHR1226
format
neat
format
-
format
-
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
product line
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mepiquat chloride
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)