Merck
34184
Sudan I-d5
analytical standard
Synonyma:
1-Phenylazo-2-naphthol-d5
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6D5N=NC10H6OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
253.31
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(\N=N\c2c(O)ccc3ccccc23)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C16H12N2O/c19-15-11-10-12-6-4-5-9-14(12)16(15)18-17-13-7-2-1-3-8-13/h1-11,19H/b18-17+/i1D,2D,3D,7D,8D
InChI key
MRQIXHXHHPWVIL-BWDNVODCSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sudan I-d5 may be used as an internal standard for the determination of the azo dyes in feed by ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
>554.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
> 290 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)