Přeskočit na
M72609
N-Methylpiperidine
99%
Synonyma:
1-Methylpiperidine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 030,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 860,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H13N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
99.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-959-9
Beilstein/REAXYS Number:
1073
MDL number:
Assay:
99%
1 030,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.4378 (lit.)
bp
106-107 °C (lit.)
density
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN1CCCCC1
InChI
1S/C6H13N/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H2,1H3
InChI key
PAMIQIKDUOTOBW-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • sp3 C-H Bond activation with ruthenium(II) catalysts and C(3)-alkylation of cyclic amines
  • One-pot synthesis of Z-cinnamic acids
Reactant for synthesis of:
  • Unsymmetrical ureas
  • Antibacterial imidazolium, pyrrolidinium, and piperidinium salts
  • C1-C16 segment of goniodomin A via palladium-catalyzed organostannane thioester coupling
  • Multi-targeted inhibitors of insulin-like growth factor-1 receptor and members of ErbB-family receptor kinases
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
D46904239356D98807
description
99%
description
99%
description
99%
description
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.675 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.4378 (lit.)
refractive index
n20/D 1.44 (lit.)
refractive index
n20/D 1.372 (lit.)
refractive index
n20/D 1.524 (lit.)
bp
106-107 °C (lit.)
bp
120 °C/15 mmHg (lit.)
bp
36-38 °C (lit.)
bp
296-300 °C (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
37.4 °F - closed cup
flash_point_c
3 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)