Přeskočit na
46302
Mefenpyr-diethyl
PESTANAL®, analytical standard
Synonyma:
1-(2,4-Dichlorophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid diethyl ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 230,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H18Cl2N2O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
373.23
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
3 230,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CCOC(=O)C1=NN(c2ccc(Cl)cc2Cl)C(C)(C1)C(=O)OCC
InChI
1S/C16H18Cl2N2O4/c1-4-23-14(21)12-9-16(3,15(22)24-5-2)20(19-12)13-7-6-10(17)8-11(13)18/h6-8H,4-5,9H2,1-3H3
InChI key
OPGCOAPTHCZZIW-UHFFFAOYSA-N
General description
Mefenpyr-diethyl is a herbicide safener, used for post emergence control of selective grass weeds affecting crops such as wheat, rye and spring barley.
Application
Mefenpyr-diethyl may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in environmental samples using various chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
317263792332721
Dimethenamid PESTANAL®, analytical standard
Supelco
31726
Dimethenamid
Imazethapyr PESTANAL®, analytical standard
Supelco
37923
Imazethapyr
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mefenpyr-diethyl
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)