Key Documents
8.43869
Sigma-Aldrich
Polyvinyl alcohol, partially hydrolyzed
(Mw approx.70000) for synthesis
Synonyma:
Polyvinyl alcohol, partially hydrolyzed, PVA, PVOH
About This Item
Lineární vzorec:
(C4H6O2 · C2H4O)n
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
13111042
NACRES:
NA.22
Quality Level
form
solid
autoignition temp.
>230 °C
mp
>200 °C
density
1.3 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400‑600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Degree of hydrolysis (calculated on dried substance): ≥ 85.0 %
dyn.Viscosity, 20°C (4 %; water): 6.8 - 9.2 mPa∙s
Loss on drying (110 °C 2h): ≤ 5.0 %
Ash: ≤ 1.0 %
Ester value: 130 - 150
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)