Key Documents
8.14894
Sigma-Aldrich
Polyvinyl alcohol, fully hydrolyzed
(Mw approx. 145000) for synthesis
Synonyma:
Poly(vinyl alcohol), PVA, PVOH
About This Item
Lineární vzorec:
[-CH2CHOH-]n
Číslo CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
13111042
NACRES:
NA.22
Quality Level
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
160-240 °C
bulk density
400‑670 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Inchi Key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Controlled Drug Release: Polyvinyl alcohol-based polymeric nanofibers, produced via electrospinning, demonstrated effective controlled release mechanisms for lysozyme, suggesting potential applications in targeted drug delivery systems (Ogawa et al., 2024).
  • Recyclable Hydrogels: Fully hydrolyzed polyvinyl alcohol has been utilized to fabricate recyclable hydrogels at room temperature, highlighting its utility in developing environmentally friendly materials for diverse applications (Liu et al., 2023).
  • Antibacterial Polymeric Films: The hydrolysis degree of polyvinyl alcohol significantly affects the properties of antibacterial polymeric films, which incorporate zinc sulphate for enhanced biomedical applications (Sedlarik et al., 2010).
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)