Přeskočit na
81383
Mowiol® 8-88
Mw ~67,000
Synonyma:
Poly(vinyl alcohol)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 670,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 030,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
[-CH2CHOH-]n
Číslo CAS:
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
1 670,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
crystals
Quality Segment
mol wt
Mw ~67,000
feature
hydrophilic
extent of labeling
86.7-88.7 mol% hydrolysis, ~1,400 polymerization
impurities
10.0-11.6% residual content of acetyl
ign. residue
≤0.5%
viscosity
7-9 mPa.s, 4 % in H2O(20 °C)
ester number
130‑150
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Polyvinyl alcohol coating releasing fungal blastospores improves kill effect of attract-and-kill beads: This study evaluates the use of different types of polyvinyl alcohol (PVA), including Mowiol® 8-88, for developing fungal blastospore coatings that enhance pest control efficacy (KM Hermann et al., 2023, Springer).
  • Biodegradable nanoparticles made of amino-acid-based ester polymers: Discusses the use of Mowiol 8-88 in the preparation of biodegradable nanoparticles, analyzing their stability and aggregation properties (T Kantaria et al., 2016, MDPI).
Legal Information
Mowiol is a registered trademark of Kuraray Europe GmbH
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
813818138210849
description
Mw ~67,000
description
Mw ~31,000
description
Mw ~27,000
description
Mw ~145,000
form
crystals
form
crystals
form
crystals
form
-
impurities
10.0-11.6% residual content of acetyl
impurities
-
impurities
-
impurities
-
mol wt
Mw ~67,000
mol wt
Mw ~31,000
mol wt
Mw ~27,000
mol wt
Mw ~145,000
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
viscosity
7-9 mPa.s, 4 % in H2O(20 °C)
viscosity
3.5-4.5 mPa.s, 4 % in H2O(20 °C)
viscosity
4-5 mPa.s, 4 % in H2O(20 °C)
viscosity
26-30 mPa.s, 4 % in H2O(20 °C)
ign. residue
≤0.5%
ign. residue
≤1.0%
ign. residue
≤0.5%
ign. residue
≤0.5%
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. Hi, How did you measure the degree of hydrolysis of PVA? any reference method related to titration?
    1 answer
    1. The test method for measuring the degree of hydrolysis of this product is proprietary information of the manufacturer. Unfortunately, specific test methods cannot be shared for M-Clarity quality level 200 products.