Key Documents
8.43866
Sigma-Aldrich
Polyvinyl alcohol, fully hydrolized
(Mw approx. 60000) for synthesis
Synonyma:
Poly(vinyl alcohol), PVA, PVOH
About This Item
Lineární vzorec:
[-CH2CHOH-]n
Číslo CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
13111042
NACRES:
NA.22
Quality Level
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
160-240 °C
bulk density
400‑670 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Degree of hydrolysis: ≥ 98.0 %
dyn.Viscosity, 20°C (4 %; water): 9.0 - 11.0 mPa∙s
Loss on drying (110 °C 2h): ≤ 5.0 %
Ash: ≤ 1.0 %
Ester value: 15 - 25
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)